4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942656-1G OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA 2840 DKK
APOSOR942656-1G APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26131872
CAS-nummer: 127285-55-6