2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 3660 DKK
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Formel: C₈H₇ClN₂
Molekylvægt: 166.608 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16663224
CAS-nummer: 20925-55-7