Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942500-1G OR942500-250MG
APOSOR942500-1GEA 4470 DKK
APOSOR942500-1G APOSOR942500-250MG
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00184668
CAS-nummer: 3187-58-4