2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942428-1G OR942428-250MG
APOSOR942428-1GEA 523 DKK
APOSOR942428-1G APOSOR942428-250MG
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid 95%
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15202266
CAS-nummer: 933694-89-4