2,6-Dichloronicotinamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942378-1G OR942378-5G
APOSOR942378-1GEA 0 DKK
APOSOR942378-1G APOSOR942378-5G
2,6-Dichloronicotinamide 95%
2,6-Dichloronicotinamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03230010
CAS-nummer: 62068-78-4