3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942363-1G
OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA
523
DKK
APOSOR942363-1G
APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₁₁H₁₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16999197 CAS-nummer: 340131-70-6 |