Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 317 DKK
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Smeltepunkt: 86…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157179
CAS-nummer: 58045-41-3