Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 4480 DKK
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formel: C₇H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00956049
CAS-nummer: 45699-12-5