(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942167-1G OR942167-5G
APOSOR942167-1GEA 1160 DKK
APOSOR942167-1G APOSOR942167-5G
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202848
CAS-nummer: 51829-43-7