2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942076-1G OR942076-250MG
APOSOR942076-1GEA 5510 DKK
APOSOR942076-1G APOSOR942076-250MG
2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
2-Chloro-3-methylaminopyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646148
CAS-nummer: 40932-43-2