(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942036-1G OR942036-250MG
APOSOR942036-1GEA 5670 DKK
APOSOR942036-1G APOSOR942036-250MG
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride
Formel: C₉H₁₀N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26792440
CAS-nummer: 857544-25-3