5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941940-1G OR941940-5G
APOSOR941940-1GEA 1310 DKK
APOSOR941940-1G APOSOR941940-5G
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Formel: C₉H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159750
CAS-nummer: 31803-00-6