trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR941827-1G OR941827-250MG OR941827-500MG
APOSOR941827-1GEA 8610 DKK
APOSOR941827-1G APOSOR941827-250MG APOSOR941827-500MG
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₆INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22415232
CAS-nummer: 1389264-19-0