2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941688-1G OR941688-250MG
APOSOR941688-1GEA 4750 DKK
APOSOR941688-1G APOSOR941688-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12068167
CAS-nummer: 21022-73-1