5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941618-1G OR941618-250MG
APOSOR941618-1GEA 622 DKK
APOSOR941618-1G APOSOR941618-250MG
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
5,6-Dichloropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17012012
CAS-nummer: 1192814-45-1