3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941430-1G OR941430-250MG
APOSOR941430-1GEA 645 DKK
APOSOR941430-1G APOSOR941430-250MG
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375406
CAS-nummer: 31526-71-3