5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941422-1G OR941422-250MG
APOSOR941422-1GEA 4310 DKK
APOSOR941422-1G APOSOR941422-250MG
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molekylvægt: 171.624 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16998110
CAS-nummer: 57649-14-6