2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941401-1G OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA 3660 DKK
APOSOR941401-1G APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18826226
CAS-nummer: 494209-23-3