Boc-DL-Leucinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941390-1G OR941390-5G
APOSOR941390-1GEA 1640 DKK
APOSOR941390-1G APOSOR941390-5G
Boc-DL-Leucinol 97%
Boc-DL-Leucinol
Formel: C₁₁H₂₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01883028
CAS-nummer: 142121-48-0