2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941380-1G OR941380-5G OR941380-25G
APOSOR941380-1GEA 339 DKK
APOSOR941380-1G APOSOR941380-5G APOSOR941380-25G
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.177 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156348
CAS-nummer: 67083-28-7