N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941253-1G OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA 556 DKK
APOSOR941253-1G APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411230
CAS-nummer: 45715-13-7