2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cyclopropyl(2-hydroxyphenyl)methanone
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 622 DKK
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24703561
CAS-nummer: 128405-69-6