1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941139-1G OR941139-250MG
APOSOR941139-1GEA 2440 DKK
APOSOR941139-1G APOSOR941139-250MG
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697715
CAS-nummer: 764708-20-5