tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941093-1G OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA 2030 DKK
APOSOR941093-1G APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00471042
CAS-nummer: 79201-39-1