1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 4750 DKK
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143632
CAS-nummer: 42456-82-6