1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR941075-1G
OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA
5940
DKK
APOSOR941075-1G
APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molekylvægt: 170.211 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09038157 CAS-nummer: 51584-17-9 |