(S)-Piperidin-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR940988-5G OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA 1520 DKK
APOSOR940988-5G APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
(S)-Piperidin-3-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08669819
CAS-nummer: 24211-55-0