3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940968-1G OR940968-250MG
APOSOR940968-1GEA 1110 DKK
APOSOR940968-1G APOSOR940968-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16999806
CAS-nummer: 25934-52-5