5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR940939-1G OR940939-250MG
APOSOR940939-1GEA 589 DKK
APOSOR940939-1G APOSOR940939-250MG
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784346
CAS-nummer: 344305-70-0