3-Methylazetidin-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 2640 DKK
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Formel: C₄H₉NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10565787
CAS-nummer: 256931-54-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III