3-Nitro-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940839-1G OR940839-250MG
APOSOR940839-1GEA 1010 DKK
APOSOR940839-1G APOSOR940839-250MG
3-Nitro-1H-indole 95%
3-Nitro-1H-indole
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13178651
CAS-nummer: 4770-03-0