3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940818-1G OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA 1630 DKK
APOSOR940818-1G APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formel: C₆H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093340
CAS-nummer: 56663-75-3