N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940722-1G OR940722-250MG OR940722-500MG
APOSOR940722-1GEA 5890 DKK
APOSOR940722-1G APOSOR940722-250MG APOSOR940722-500MG
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09608014
CAS-nummer: 913642-78-1