Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940716-1G OR940716-250MG
APOSOR940716-1GEA 6320 DKK
APOSOR940716-1G APOSOR940716-250MG
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663001
CAS-nummer: 1664-35-3