Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940640-1G OR940640-250MG
APOSOR940640-1GEA 2840 DKK
APOSOR940640-1G APOSOR940640-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molekylvægt: 143.184 g/mol
MDL Number: MFCD11149655
CAS-nummer: 71922-62-8