6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR940590-1G OR940590-500MG OR940590-250MG
APOSOR940590-1GEA 2350 DKK
APOSOR940590-1G APOSOR940590-500MG APOSOR940590-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044763
CAS-nummer: 123531-54-4