2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 1310 DKK
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661398
CAS-nummer: 24195-10-6