2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939982-1G OR939982-250MG OR939982-500MG
APOSOR939982-1GEA 5230 DKK
APOSOR939982-1G APOSOR939982-250MG APOSOR939982-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024285
CAS-nummer: 73713-69-6