Hex-5-yn-1-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR939942-250MG OR939942-1G
APOSOR939942-250MGEA 1680 DKK
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Formel: C₆H₁₁N
Kogepunkt: 144 °C (760 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09923614
CAS-nummer: 15252-45-6
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,III