4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939907-1G OR939907-5G
APOSOR939907-1GEA 0 DKK
APOSOR939907-1G APOSOR939907-5G
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄ClNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00796306
CAS-nummer: 39205-62-4