Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939896-100MG OR939896-250MG OR939896-500MG
APOSOR939896-100MGEA 1430 DKK
APOSOR939896-100MG APOSOR939896-250MG APOSOR939896-500MG
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate
Formel: C₆H₁₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03384670
CAS-nummer: 5602-94-8