2-Isopropylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939813-1G OR939813-250MG OR939813-5G
APOSOR939813-1GEA 218 DKK
APOSOR939813-1G APOSOR939813-250MG APOSOR939813-5G
2-Isopropylbenzaldehyde 95%
2-Isopropylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201222
CAS-nummer: 6502-22-3