2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 1490 DKK
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848763
CAS-nummer: 51786-11-9