5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939642-1G OR939642-250MG
APOSOR939642-1GEA 2620 DKK
APOSOR939642-1G APOSOR939642-250MG
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 178.188 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804518
CAS-nummer: 41959-45-9