5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939638-1G OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA 9330 DKK
APOSOR939638-1G APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Formel: C₄H₄BrNO
Molekylvægt: 161.985 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669517
CAS-nummer: 69735-35-9