Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Oxocyclohexanecarbaldehyde
OR939610-1G OR939610-250MG
APOSOR939610-1GEA 2700 DKK
APOSOR939610-1G APOSOR939610-250MG
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde
Formel: C₇H₁₀O₂
Molekylvægt: 126.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972553
CAS-nummer: 96184-81-5