Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939596-25G OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA 6090 DKK
APOSOR939596-25G APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205586
CAS-nummer: 94160-25-5