(S)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939517-1G OR939517-250MG
APOSOR939517-1GEA 248 DKK
APOSOR939517-1G APOSOR939517-250MG
(S)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(S)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656589
CAS-nummer: 4042-35-7