4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR939507-10G OR939507-1G OR939507-5G
APOSOR939507-10GEA 5230 DKK
APOSOR939507-10G APOSOR939507-1G APOSOR939507-5G
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile
Formel: C₇H₂ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185811
CAS-nummer: 55306-66-6