2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 741 DKK
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189121
CAS-nummer: 1060804-53-6